missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Neurofibromin 1 Antibody (CL11865) [Janelia Fluor™ 669], Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30303228 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30303228 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30303228

Marke: Novus Biologicals NBP315123JF669

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Neurofibromin 1 Monoclonal antibody specifically detects Neurofibromin 1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Neurofibromin 1
Anwendungen Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Klassifikation Monoclonal
Klon CL11865
Konjugat Janelia Fluor 669
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias DKFZp686J1293, FLJ21220, Neurofibromatosis-related protein NF-1, neurofibromin, neurofibromin 1, NFNS, VRNF, WSS
Wirtsspezies Mouse
Immunogen This antibody was developed using a synthetic peptide derived from P21359, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer, Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Cellular Markers, Chromatin Research, Hypoxia, Neuroscience, Neurotransmission, Phospho Specific, Signal Transduction, Transcription Factors and Regulators, Tumor Suppressors
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 4763
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4⪚C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2b
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.