Learn More
Thermo Scientific Chemicals Neurokinin A
Click to view available options
Menge:
0,5 mg
1 mg
Packungsgröße:
0.50 Milligramm
1 Milligramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Reinigungsverfahren | HPLC |
| Gebräuchliche Bezeichnung | Substance K |
| Inhalt und Lagerung | -30°bis -10 °C |
| Format | Pulver |
| Molekulargewicht | 1133.33 |
| Produkttyp | Neurokinin A |
| Menge | 0,5 mg |
| Kennzeichnung | RUO - research use only |
| Sequenz | His-Lys-Thr-Asp-Ser-Phe-Val-Gly-Leu-Met-NH2 |
Nur für Forschungszwecke