Learn More
neuron navigator 1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Artikelnummer. p-7209619 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
16810395 20 μL 20 Mikroliter
16800395 150 μL 150 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 16810395
Marke: Proteintech 208071AP20UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
NAV1 belongs to the neuron navigator family and is expressed predomitly in the nervous system. The encoded protein contains coiled-coil domains and a conserved AAA domain characteristic for ATPases associated with a variety of cellular activities. This gene is similar to unc-53, a Caenorhabditis elegans gene involved in axon guidance. The exact function of this gene is not known, but it is thought to play a role in in neuronal development and regeneration. Alternative splicing results in multiple transcript variants.
Spezifikation
Antigen neuron navigator 1
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.21 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Gen NAV1
Gen-Zugriffsnummer Q8CH77, Q8NEY1
Gen-Alias KIAA1151, KIAA1213, NAV1, neuron navigator 1, POMFIL3, steerin 1, STEERIN1, Unc 53 homolog 1, unc53H1
Gensymbole NAV1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen neuron navigator 1 Fusion Protein Ag14747
Reinigungsverfahren Antigen Affinity Chromatography
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 215690, 685707, 89796
Zielspezies Rat, Human, Mouse
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG