Learn More
MedChemExpress Neuronostatin-13 (human)
Spezifikation
Spezifikation
| Reinheit | 98.37% |
| CAS | 1096485-24-3 |
| Inhalt und Lagerung | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Molekulargewicht | 1415.68 g/mol |
| Produkttyp | Peptides |
| Menge | 1 mg |
| Versandbedingung | Room temperature |
| Löslichkeit | H2O : 25 mg/mL (17.66 mM∣Need ultrasonic) |