Learn More
MedChemExpress Neuronostatin-13 (human)
Artikelnummer. 16422088
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16422088 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16422088 Lieferant MedChemExpress Lieferanten-Nr. HYP1373
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Neuronostatin-13 human is a 13-amino acid peptide hormone encoded by the somatostatin gene and plays an important role in the regulation of hormonal and cardiac function.
Spezifikation
Reinheit 98.37%
CAS 1096485-24-3
Inhalt und Lagerung Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation
Molekulargewicht 1415.68 g/mol
Produkttyp Peptides
Menge 5 mg
Versandbedingung Room temperature
Löslichkeit H2O : 25 mg/mL (17.66 mM∣Need ultrasonic)