Learn More
Thermo Scientific™ Neuropeptid S, Mensch
Click to view available options
Menge:
0,2 mg
0,5 mg
1 mg
Packungsgröße:
0.20 Milligramm
0.50 Milligramm
1 Milligramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Spezies | Human |
| Reinigungsverfahren | HPLC |
| Inhalt und Lagerung | -30°C to -10°C |
| Format | Fest |
| Molekulargewicht | 2187.50 |
| Produkttyp | Neuropeptide S, human |
| Menge | 0,2 mg |
| Kennzeichnung | RUO - research use only |
| Sequenz | Ser-Phe-Arg-Asn-Gly-Val-Gly-Thr-Gly-Met-Lys-Lys-Thr-Ser-Phe-Gln-Arg-Ala-Lys-Ser |
Nur für Forschungszwecke