Learn More
MedChemExpress Neuropeptide W-23(human)
Spezifikation
Spezifikation
| Reinheit | 95.02% |
| CAS | 383415-79-0 |
| Inhalt und Lagerung | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Molekulargewicht | 2583.02 g/mol |
| Produkttyp | Peptides |
| Menge | 5 mg |
| Versandbedingung | Room temperature |
| Synonym | NPW-23 |