Learn More
Neuroplastin Antibody, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18648974 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
50 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
50 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18648974 50 μg 50 Mikroliter
18620862 100 μg 100 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 18648974
Marke: Novus Biologicals NBP29710450ul
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
Neuroplastin Polyclonal antibody specifically detects Neuroplastin in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Neuroplastin
Anwendungen ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung ELISA 1:5000-1:10000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:10000-1:20000
Zusammensetzung 0.2 um filtered solution in PBS
Gen-Alias GP55Stromal cell-derived receptor 1, GP65SDR-1, MGC102805, neuroplastin, np55, np65, SDFR1DKFZp686L2477, SDR1stromal cell derived factor receptor 1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human Neuroplastin (Accession#: NP_059429.1; Met1-Leu221)
Reinigungsverfahren Antigen and protein A Affinity-purified
Menge 50 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 27020
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG