Learn More
Neuroplastin Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
280.00 € - 590.10 €
Spezifikation
Antigen Neuroplastin
Verdünnung Western Blot 0.04-0.4 μg/mL, Immunohistochemistry 1:200 - 1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18279491
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP2-56293
100 μL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
624.00 €
590.10 € / 100 Mikroliter
Sparen 33.90 €
5% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
18673349
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP2-56293-25ul
25 μL
280.00 €
25 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Neuroplastin Polyclonal specifically detects Neuroplastin in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Spezifikation
Spezifikation
Neuroplastin
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
RUO
GP55Stromal cell-derived receptor 1, GP65SDR-1, MGC102805, neuroplastin, np55, np65, SDFR1DKFZp686L2477, SDR1stromal cell derived factor receptor 1
NPTN
IgG
Affinity Purified
Western Blot 0.04-0.4 μg/mL, Immunohistochemistry 1:200 - 1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500
Polyclonal
Rabbit
PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol with 0.02% Sodium Azide
27020
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:PRIVTSEEVIIRDSPVLPVTLQCNLTSSSHTLTYSYWTKNGVELSATRKNASNMEYRINKPRAEDSGEYHCVYHFV
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.