Learn More
Hamilton™ Neuros™ Modifizierte Mikroliterspritzen der Serie 7000 mit Nadel mit Rändelansatz
Artikelnummer. 16317051
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,5 μl
1 μl
1,0 μl
2 μl
2,0 μl
Kanülen-Gauge:
30 G
30 G
32 G
32 G
Nummer der Kanülenspitze:
3
4
Modell:
7000,5 KH
7000.5 KH
7001 KH
7002 KH
Packungsgröße:
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Kanülen-Gauge Nummer der Kanülenspitze Modell Packungsgröße
16317051 0,5 μl 32 G 4 7000,5 KH 1 Stück
16348521 1 μl 32 G 4 7001 KH -
16264282 2 μl 30 G 4 7002 KH -
12646187 0,5 μl 32 G 3 7000.5 KH 1 Stück
12673685 1,0 μl 32 G 3 7001 KH -
12899201 2,0 μl 30 G 3 7002 KH 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 16317051 Lieferant Hamilton™ Lieferanten-Nr. 6545702
Verfügbar ab: 15-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Als Branchenneuheit gibt Neuros 50 nl bis 100 μl Flüssigkeit präzise über eine ultrafeine Nadel ab, die durch eine speziell entwickelte Hülse geschützt ist. Neuros minimiert Schäden an der Injektionsstelle, indem es die Nadelsteifigkeit erhöht und ein Mikrovolumen Flüssigkeit an eine genaue Position liefert.
  • Die Nadelsteifigkeit verbessert die Genauigkeit der Einsteckwege
  • Minimale Gewebeschäden reduzieren die Variabilität der Injektion
  • Weniger Probenverlust spart Geld und Material
  • Die Nadel mit niedrigem Gauge erzeugt kleinere Injektionsstellen
  • Die Kompatibilität mit den meisten Infusionspumpen und Stereotaxie-Haltern ermöglicht eine einfache Integration in bestehende Prozesse
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Wolframdraht (Kolben)
Kanülen-Gauge 32 G
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0.004 Zoll
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0,004 in.
Innendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.10 mm
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0,009 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,308 in.
Innendurchmesser (metrisch) 0.103 mm
Außendurchmesser (metrisch) 7.82 mm
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.229 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kontrollierte Injektionen bei Tieren
Länge (metrisch) 0 bis 20 mm
Produkttyp Modified Microliter
Max. Druck 6000 psig (413,7 bar)
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 239 °F
Max. Temperatur (metrisch) 115 °C
Min. Temperatur (angloamerikanisch) 50 °F
Modell 7000,5 KH
Nummer der Kanülenspitze 4
Volumen (metrisch) 0,5 μl
Länge (metrisch) Kanüle 0 bis 20 mm
Anschlusstyp Rändelansatz
Graduated Yes
Sterilität Non-sterile