Learn More
Hamilton™ Neuros™ Modifizierte Mikroliterspritzen der Serie 7000 mit Nadel mit Rändelansatz
Artikelnummer. 16348521
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,5 μl
1 μl
1,0 μl
2 μl
2,0 μl
Kanülen-Gauge:
30 G
30 G
32 G
32 G
Nummer der Kanülenspitze:
3
4
Modell:
7000,5 KH
7000.5 KH
7001 KH
7002 KH
Packungsgröße:
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Kanülen-Gauge Nummer der Kanülenspitze Modell Packungsgröße
16348521 1 μl 32 G 4 7001 KH -
16317051 0,5 μl 32 G 4 7000,5 KH 1 Stück
16264282 2 μl 30 G 4 7002 KH -
12646187 0,5 μl 32 G 3 7000.5 KH 1 Stück
12673685 1,0 μl 32 G 3 7001 KH -
12899201 2,0 μl 30 G 3 7002 KH 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 16348521 Lieferant Hamilton™ Lieferanten-Nr. 6545802
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Als Branchenneuheit gibt Neuros 50 nl bis 100 μl Flüssigkeit präzise über eine ultrafeine Nadel ab, die durch eine speziell entwickelte Hülse geschützt ist. Neuros minimiert Schäden an der Injektionsstelle, indem es die Nadelsteifigkeit erhöht und ein Mikrovolumen Flüssigkeit an eine genaue Position liefert.
  • Die Nadelsteifigkeit verbessert die Genauigkeit der Einsteckwege
  • Minimale Gewebeschäden reduzieren die Variabilität der Injektion
  • Weniger Probenverlust spart Geld und Material
  • Die Nadel mit niedrigem Gauge erzeugt kleinere Injektionsstellen
  • Die Kompatibilität mit den meisten Infusionspumpen und Stereotaxie-Haltern ermöglicht eine einfache Integration in bestehende Prozesse
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Wolframdraht (Kolben)
Kanülen-Gauge 32 G
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,006 in.
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0,004 in.
Innendurchmesser (metrisch) Kanüle 0,10 mm
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0,009 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,308 in.
Innendurchmesser (metrisch) 0,146 mm
Außendurchmesser (metrisch) 7,82 mm
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle 0,229 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kontrollierte Injektionen bei Tieren
Länge (metrisch) 0 bis 20 mm
Produkttyp Modified Microliter
Max. Druck 6000 psig (413,7 bar)
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 239 °F
Max. Temperatur (metrisch) 115 °C
Min. Temperatur (angloamerikanisch) 50 °F
Modell 7001 KH
Nummer der Kanülenspitze 4
Volumen (metrisch) 1 μl
Zur Verwendung mit (Geräte) Stereotaxic Holders
Anschlusstyp Rändelansatz
Graduated Yes