Learn More
Decon™ Neutracon
Artikelnummer. 10355650
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1000 ml
Packungsgröße:
1 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Packungsgröße
10355650 1000 ml 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10355650 Lieferant Decon™ Lieferanten-Nr. NEU1
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Decon Neutracon, Menge: 5000 ml, braun, Format: Flüssig, pH-Bereich: 7,5, Viskosität: 55,0 cps bei 23 °C
Decon Neutracon, Menge:5.000 ml, bernsteinfarben, Aggregatzustand:Flüssig, pH-Wertebereich:7,5, Viskosität:55,0 cps bei 23 °C
Biologisch abbaubares, nahezu neutrales, flüssiges und oberflächenaktives Mittel, frei von Phosphat, Enzymen und Chlorbleiche. Vollständig wasserlöslich und kann weder Calcium noch Magnesium oder Eisen fällen. Die Lösungen sind in der Luft vollständig stabil und absorbieren kein CO&superscript_2;. Kann in Verbindung mit wasserlöslichen Lösungsmitteln verwendet werden. Eine Lösung von 13 % eignet sich für die meisten Reinigungszwecke. Durch Erwärmung der Lösung oder Verwendung in einem Ultraschallreinigungsbad kann die Reinigungszeit deutlich reduziert werden. Speziell entwickelt für die Reinigung/Dekontamination von Nichteisenmetallen, weichem Silikatglas, Polymeroberflächen und anderen Materialien, die durch saure oder alkalische Reinigungsmittel korrodiert, geätzt, degradiert, verfärbt oder geschädigt werden können.
Spezifikation
Form Flüssig
pH 7,5
Aussehen Bernsteinfarben
Viskosität 55,0 cps bei 23 °C
Volumen (metrisch) 1000 ml