Learn More
Neutralrot (Technische Qualität), TRC
Artikelnummer. 30472986
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30472986 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30472986 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN39101350G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Neutral Red (Technical Grade)
CAS 553-24-2
Summenformel C15H16N4 .HCl
Menge 50 g
Synonym C.I. Basic Red 5','Monohydrochloride, Toluylene Red, 3-Amino-7-dimethylamino-2-methylphenazine Hydrochloride, C.I. 50040, C.I. Basic Red 5, Neutral Red, Neutral Red W, Nuclear Fast Red (basic dye), N8,N8,3-Trimethyl-2,8-phenazinediamine Monohydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C15H16N4.ClH/c1-9-6-13-15(8-11(9)16)18-14-7-10(19(2)3)4-5-12(14)17-13;/h4-8H,16H2,1-3H3;1H
SMILES Cl.CN(C)c1ccc2nc3cc(C)c(N)cc3nc2c1
IUPAC-Name 8-N,8-N,3-Trimethylphenazin-2,8-Diamin;Hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 288.77
Formelmasse 288.1142