Learn More
Macherey-Nagel™ Neutralisierungspuffer PFN
Beschreibung
- Das empfohlene Volumen des Puffers PFN ist abhängig vom Probentyp:
- Kiwi: 50 μl
- Zitrone: 50 μl
- Apfel: 15 μl
- Orange: 15 μl
- Blaubeere: 50 μl
- Pilzhyphen: 0 – 50 μl
- Während der Lagerung, insbesondere bei niedrigen Temperaturen, kann sich ein Präzipitat bilden, das sich vor der Verwendung leicht durch Inkubieren der Flasche bei 40 °C lösen lässt
Spezifikation
Spezifikation
| CAS | 77-86-1 |
| Farbe | Farblos |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Verarbeitung saurer Proben zur RNA-Isolierung |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | NucleoSpin RNA-Pflanzen- und Pilz-Kit |
| Physikalische Form | Lösung |
| Menge | 5 mL |
| Zusammensetzung | Tris(hydroxymethyl)aminomethan und Wasser |
| Geruch | Geruchsneutral |