Learn More
Invitrogen™ Neutrophil elastase Monoclonal Antibody (ELA10-103.2), Invitrogen™
GREENER_CHOICE
Mouse Monoclonal Antibody
424.00 € - 1052.00 €
Spezifikation
Antigen Neutrophil elastase
Klon ELA10-103.2
Konzentration 1.28 mg/mL
Anwendungen ELISA
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
17820246
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA5-46148
100 μg
424.00 €
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11598892
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA110609
500 μg
566.00 €
500 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
17880196
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA5-46009
1 mg
1052.00 €
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
MA1-10609 detects Neutrophil elastase from human samples. MA1-10609 has been successfully used in ELISA applications. The MA1-10609 immunogen is purified human Neutrophil Elastase.
The neutrophil form of elastase is 218 amino acids long, with two asparagine-linked carbohydrate chains (see glycosylation). It is present in azurophil granules in the neutrophil cytoplasm. There appear to be two forms of neutrophil elastase, termed IIa and IIb.
Spezifikation
Spezifikation
Neutrophil elastase
1.28 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with no preservative; pH 7.4
bone marrow serine protease; ELA2; ELA2A; ELANE; Elastase; elastase 2, neutrophil; elastase, neutrophil expressed; Elastase2; elastase-2; F430011M15Rik; GE; granulocyte-derived elastase; HLE; HNE; Human leukocyte elastase; Leukocyte elastase; medullasin; NE; neutrophil elastase; PE-1; PMN elastase; PMN-E; polymorphonuclear elastase; SCN1; serine protease
ELANE
IgG2b
Protein A
Antibody
ELA10-103.2
ELISA
Unconjugated
Mouse
Human
P08246
1991
Purified human Neutrophil Elastase.
Primary
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
ELANE