Learn More
Nevirapin N10-Oxid, Mikromol™
Artikelnummer. 30051005
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30051005 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30051005 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM1146.060025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Nevirapin N10-Oxid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nevirapine N10-Oxide
CAS 1027324-99-7
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Nevirapine N10-Oxide
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C15 H14 N4 O2
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym 6H-Dipyrido[3,2-b:2',3'-e][1,4]diazepin-6-one, 11-cyclopropyl-5,11-dihydro-4-methyl-, 10-oxide
InChI-Formel InChI=1S/C15H14N4O2/c1-9-6-7-16-13-12(9)17-14(20)11-3-2-8-18(21)15(11)19(13)10-4-5-10/h2-3,6-8,10H,4-5H2,1H3,(H,17,20)
SMILES Cc1ccnc2N(C3CC3)c4c(ccc[n+]4[O-])C(=O)Nc12
IUPAC-Name 11-Cyclopropyl-4-methyl-10-oxido-5H-dipyrido[3,2-a:2',3'-d][1,4]diazepin-10-ium-6-on
Molekulargewicht (g/mol) 282.3
Menge 25 mg
Formelmasse 282,1117 g/mol