Learn More
Nevirapin, TRC
Artikelnummer. 30010805
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30010805 50 mg 50 Milligramm
30007722 25 mg 25 Milligramm
17951895 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30010805 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN39127550MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 129618-40-2
Summenformel C15 H14 N4 O
Molekulargewicht (g/mol) 266.3
Synonym Nevirapine Anhydrous, 6H-Dipyrido[3,2-b:2',3'-e][1,4]diazepin-6-one, 11-cyclopropyl-5,11-dihydro-4-methyl- (9CI), BI-RG 587, NSC 641530, Nevarapine, Nevirapine, Viramune
IUPAC-Name 11-Cyclopropyl-4-methyl-5H-Dipyrido[2,3-b:3',2'-e][1,4]Diazepin-6-1
SMILES Cc1ccnc2N(C3CC3)c4ncccc4C(=O)Nc12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nevirapine
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C15H14N4O/c1-9-6-8-17-14-12(9)18-15(20)11-3-2-7-16-13(11)19(14)10-4-5-10/h2-3,6-8,10H,4-5H2,1H3,(H,18,20)
Formelmasse 266.1168