Learn More
Eppendorf™ Reagenzglasplattformen für Laborschüttler
Click to view available options
Röhrchengröße:
12 bis 15 mm
15 bis 18 mm
18 bis 21 mm
22 bis 26 mm
26 bis 30 mm
8 bis 11 mm
Anzahl Positionen:
20
22
30
42
48
60
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Zur Befestigung auf Universalplattformen
Die aufgeführten Kapazitäten betreffen die gängigsten Gefäße jeder Größe, die in ein ausgewogenes Muster passen.
Spezifikation
Spezifikation
| Röhrchengröße | 18 bis 21 mm |
| Produkttyp | Reagenzglasgestell |
| Material | Edelstahl |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Innova 2100, 2150, 2300, 2350; Excella E10, E24/E24R, E25/E25R; alle I-Serien |
| Anzahl Positionen | 30 |
| Größe | L groß |