Learn More
Eppendorf™ Reagenzglasplattformen für Laborschüttler
Artikelnummer. p-3535253
Click to view available options
Röhrchengröße:
12 bis 15 mm
15 bis 18 mm
18 bis 21 mm
22 bis 26 mm
26 bis 30 mm
8 bis 11 mm
Anzahl Positionen:
20
22
30
42
48
60
Unit Size:
1 Stück
Product Code. 11319824
Brand: Eppendorf™ M12890100
Only null left
Add to basket
Add to basket
Für den Einsatz mit New Brunswick Innova™, I-Series™ und Excella™ Schüttlern
Zur Befestigung auf Universalplattformen
Die aufgeführten Kapazitäten betreffen die gängigsten Gefäße jeder Größe, die in ein ausgewogenes Muster passen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Röhrchengröße 8 bis 11 mm
Produkttyp Reagenzglasgestell
Material Edelstahl
Zur Verwendung mit (Geräte) Innova 2100, 2150, 2300, 2350; Excella E10, E24/E24R, E25/E25R; alle I-Serien
Anzahl Positionen 48
Größe L groß