Learn More
Eppendorf™ Reagenzglasgestelle für das Labor
Artikelnummer. 11399924
Change view
Click to view available options
Größe:
S
Mittel
Durchmesser (metrisch):
12 bis 15 mm
15 bis 18 mm
18 bis 21 mm
22 bis 26 mm
26 bis 30 mm
8 bis 11 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Größe Durchmesser (metrisch) unitSize
11399924 S 12 bis 15 mm 1 Stück
11389924 S 8 bis 11 mm 1 Stück
11309934 S 15 bis 18 mm 1 Stück
11319934 S 18 bis 21 mm 1 Stück
11329934 S 22 bis 26 mm 1 Stück
11329924 Mittel 8 bis 11 mm 1 Stück
11339924 Mittel 12 bis 15 mm 1 Stück
11349924 Mittel 15 bis 18 mm 1 Stück
11339934 S 26 bis 30 mm 1 Stück
11369924 Mittel 22 bis 26 mm 1 Stück
11359924 Mittel 18 bis 21 mm 1 Stück
11379924 Mittel 26 bis 30 mm 1 Stück
12 options
Artikelnummer. 11399924
Marke: Eppendorf™ M12890002
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Winkel und Röhrchenhöhe sind einstellbar
  • Einsätze zum Festhalten von Röhrchen, damit sich diese nicht aus dem Gestell drehen
  • Dank der von Hand anziehbaren Knöpfe lässt sich schnell der Winkel einstellen oder das Gestell einfach von der Grundplatte lösen, um es zum Arbeitstisch zu tragen
  • Edelstahl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Reagenzglasgestell
Material Edelstahl
Durchmesser (metrisch) 12 bis 15 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Innova 43/43R Inkubationsschüttler
Enthält Zwei verstellbare Riegel und rutschfeste Gummimatte
Anzahl Positionen 34
Größe S