Learn More
Eppendorf™ Reagenzglasgestelle für das Labor
Click to view available options
Größe:
S
Mittel
Durchmesser (metrisch):
12 bis 15 mm
15 bis 18 mm
18 bis 21 mm
22 bis 26 mm
26 bis 30 mm
8 bis 11 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Einsätze zum Festhalten von Röhrchen, damit sich diese nicht aus dem Gestell drehen
- Dank der von Hand anziehbaren Knöpfe lässt sich schnell der Winkel einstellen oder das Gestell einfach von der Grundplatte lösen, um es zum Arbeitstisch zu tragen
- Edelstahl
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Reagenzglasgestell |
| Material | Edelstahl |
| Durchmesser (metrisch) | 12 bis 15 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Innova 43/43R Inkubationsschüttler |
| Enthält | Zwei verstellbare Riegel und rutschfeste Gummimatte |
| Anzahl Positionen | 34 |
| Größe | S |