Learn More
Eppendorf™ Teströhrchengestelle für Wasserbadschüttler Modell C76
Artikelnummer. 11658613
Change view
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
18.0 25-mm-Röhrchen
29,0 x 16 mm-Röhrchen
36.0 20-mm-Röhrchen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Aufnahmevermögen unitSize
11658613 36.0 20-mm-Röhrchen 1 Stück
11668613 18.0 25-mm-Röhrchen 1 Stück
11648613 29,0 x 16 mm-Röhrchen 1 Stück
3 options
Artikelnummer. 11658613
Marke: Eppendorf™ AG7TT20
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Reagenzglasgestelle haben einen einstellbaren Winkel und eine einstellbare Röhrchenhöhenabstützung. Die Konstruktion aus Edelstahl ist mit Einsätzen versehen, in denen die Röhrchen sicher gehalten werden, um ein Herausschleudern aus dem Gestell zu verhindern. Dank der von Hand anziehbaren Knöpfe lässt sich schnell der Winkel einstellen oder das Gestell einfach von der Grundplatte lösen, um es zum Arbeitstisch zu tragen.
Unterplattform erforderlich (14-284-46); separat bestellbar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) C76 Wasserbadschüttler
Aufnahmevermögen 36.0 20-mm-Röhrchen
Enthält Einsatz
Material Rostfreier Stahl