Learn More
Eppendorf™ New BrunswickTM Innova™ 2100, 240 V, Orbit 1,9 cm (0,75 in.)
Artikelnummer. 13178143
Click to view available options
Orbit:
1,9 cm (0,75 in.)
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 13178143
Marke: Eppendorf™ M11940003
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Mit einem Schnellwechsel-Plattformkit für häufige Plattformwechsel kombiniert der Eppendorf Innova 2100 Tischschüttler für offene Plattformen die zuverlässigen Schüttelfunktionen des Innova 2000 mit der Möglichkeit, eine 18 x 18 Zoll messende Plattform für bis zu 2 x 6 l-Erlenmeyerkolben zu verwenden.
New BrunswickTM Innova™ 2100, separat erhältliche Plattform, 240 V, Orbit 1,9 cm (0,75 in) – dreifach-exzentrischer Gegengewichtsantrieb im Gusseisengehäuse für jahrelangen vibrations- und störungsfreien Betrieb – leiser Betrieb für angenehme Arbeitsumgebung – Schüttelgeschwindigkeiten zwischen 25 und 500 U/min (±1 U/min) bieten vielfältige Einsatzmöglichkeiten für die Kultivierung einer Vielzahl von Zelltypen – einfache, benutzerfreundliche LED-Anzeige – zeitgesteuertes oder kontinuierliches Schütteln – Geschwindigkeitssteuerung und Anzeige in Schritten von 1 U/min – vielseitige 46 × 46 cm (18 × 18 in) messende Zubehörplattform (separat erhältlich) Platz für bis zu 2 × 6 l-Erlenmeyerkolben – Eingeschlossene Elektronik und mechanische Komponenten verhindern innere Schäden durch versehentliches Verschütten – Vielseitige 33 × 28 cm (13 × 11 in) messende Zubehörplattform (separat erhältlich) für Kolben bis zu 500 ml – niedriges Profil – weniger als 6 in. (15 cm) hoch – ermöglicht den Einsatz mehrerer Schüttler in einer Umweltkammer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Orbit 1,9 cm (0,75 in.)
Drehzahlbereich 25 bis 500 U/min
Elektrische Anforderungen 240 V, 50/60 Hz
Spannung 240 V
Frequenz 50/60 Hz
Abmessungen (L x B x H) 55,5 x 48 x 16,3 cm (19 x 21,9 x 6,4 in.)
Höhe (angloamerikanisch) 6,4 in.
Breite (angloamerikanisch) 19 in.
Breite (metrisch) 48 cm
Gewicht (metrisch) 34 kg
Zeitschaltbereich 0,1 bis 99,9 h