Learn More
Thermo Scientific Chemicals Neucoccin, rein
Artikelnummer. p-171781 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10583361 25 g Glasflasche 25 Gramm
10055943 100 g Glasflasche 100 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10583361
Marke: Thermo Scientific Chemicals 190230250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 2611-82-7 | C20H11N2Na3O10S3 | 604.46 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2611-82-7
Summenformel C20H11N2Na3O10S3
Molekulargewicht (g/mol) 604.46
MDL-Nummer MFCD00004084
InChI-Schlüssel IVNZBWNBYXERPK-DZGBHZPSSA-K
Synonym Acid Red 18, C.I. 16255, Cochineal Red A
PubChem CID 131851859
IUPAC-Name trisodium (8Z)-7-oxo-8-[2-(4-sulfonatonaphthalen-1-yl)hydrazin-1-ylidene]-7,8-dihydronaphthalene-1,3-disulfonate
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC2=C(\C(=N\NC3=C4C=CC=CC4=C(C=C3)S([O-])(=O)=O)C(=O)C=C2)C(=C1)S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material New Coccine
Farbstoffgehalt 75% min.
Beilstein 16, I, 306
Infrarotspektrum Echt
Formelmasse 604.46
Verlust bei Trocknung 10% max. (135°C, 6 hrs)
Güte Extrarein
Verpackung Glasflasche
UV-Spektrometrie Complies
Farbe Bordeaux bis braun
Menge 25 g
Physikalische Form Pulver