Learn More
New Jersey TRPH Standard 987 200 μg/ml in Dichlormethan:Kohlenstoffdisulfid (9:1), Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30320394
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30320394 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30320394 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREGA09000987CD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Heneicosane∣n-Decane∣n-Docosane∣n-Dodecane∣n-Dotriacontane∣n-Eicosane∣n-Hentriacontane∣n-Heptacosane∣n-Heptadecane∣n-Heptatriacontane∣n-Hexacosane∣n-Hexadecane∣n-Hexatriacontane∣n-Nonacosane∣n-Nonadecane∣n-Nonane∣n-Nonatriacontane∣n-Octadecane∣n-Octane∣n-Octatriacontane∣n-Pentacosane∣n-Pentadecane∣n-Pentatriacontane∣n-Tetradecane∣n-Tetratriacontane∣n-Tricosane∣n-Tridecane∣n-Tritriacontane∣n-Undecane∣Octacosane∣Phytane∣Pristane∣Tetracontane∣Tetracosane∣Triacontane
CAS 629-94-7, 124-18-5, 629-97-0, 112-40-3, 544-85-4, 112-95-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Heneicosane∣n-Decane∣n-Docosane∣n-Dodecane∣n-Dotriacontane∣n-Eicosane∣n-Hentriacontane∣n-Heptacosane∣n-Heptadecane∣n-Heptatriacontane∣n-Hexacosane∣n-Hexadecane∣n-Hexatriacontane∣n-Nonacosane∣n-Nonadecane∣n-Nonane∣n-Nonatriacontane∣n-Octadecane∣n-Octane∣n-Octatriacontane∣n-Pentacosane∣n-Pentadecane∣n-Pentatriacontane∣n-Tetradecane∣n-Tetratriacontane∣n-Tricosane∣n-Tridecane∣n-Tritriacontane∣n-Undecane∣Octacosane∣Phytane∣Pristane∣Tetracontane∣Tetracosane∣Triacontane
Versandbedingung +20 °C
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Solvent or Matrix Dichloromethan/Kohlenstoffdisulfid
Menge 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Heneicosane 200 μg/mL∣n-Decane 200 μg/mL∣n-Docosane 200 μg/mL∣n-Dodecane 200 μg/mL∣n-Dotriacontane 200 μg/mL∣n-Eicosane 200 μg/mL∣n-Hentriacontane 200 μg/mL∣n-Heptacosane 200 μg/mL∣n-Heptadecane 200 μg/mL∣n-Heptatriacontane 200 μg/mL∣n-Hexacosane 200 μg/mL∣n-Hexadecane 200 μg/mL∣n-Hexatriacontane 200 μg/mL∣n-Nonacosane 200 μg/mL∣n-Nonadecane 200 μg/mL∣n-Nonane 200 μg/mL∣n-Nonatriacontane 200 μg/mL∣n-Octadecane 200 μg/mL∣n-Octane 200 μg/mL∣n-Octatriacontane 200 μg/mL∣n-Pentacosane 200 μg/mL∣n-Pentadecane 200 μg/mL∣n-Pentatriacontane 200 μg/mL∣n-Tetradecane 200 μg/mL∣n-Tetratriacontane 200 μg/mL∣n-Tricosane 200 μg/mL∣n-Tridecane 200 μg/mL∣n-Tritriacontane 200 μg/mL∣n-Undecane 200 μg/mL∣Octacosane 200 μg/mL∣Phytane 200 μg/mL∣Pristane 200 μg/mL∣Tetracontane 200 μg/mL∣Tetracosane 200 μg/mL∣Triacontane 200 μg/mL