Learn More
Emma Safety Footwear New York S1P Shoe
Beschreibung
- Ein hochsportlicher Schuh mit optimaler Leistung in puncto Sicherheit. New York ist der Schuh, der gutes Aussehen mit maximalem Schutz kombiniert.
- Dank des gestrickten Textilobermaterials und der Nanokohlenstoff-Komposit-Schutzkappe ist der New York Schuh besonders leicht und komfortabel. Ideal für Arbeitsplätze, in denen Sicherheit und lang anhaltender Komfort oberste Priorität haben.
- Die TPU GripForce™ Easy Twist Außensohle bietet maximalen Halt, ist strapazierfähig und sehr gut recycelbar.
- Die integrierte Schnürung dieses herausragenden Schuhs verhindert Druckpunkte an Haken und Ösen; das Hydro-Tec™ Futter sorgt für optimale Atmungsaktivität.
- Der New York Schuh strahlt pure Sportlichkeit aus und ist auf Leistung und Optik ausgelegt.
- Branchen:
- Logistik und Transport
- Elektronik
- Fertigung
- Sicherheitsschuh
- S1P-Sicherheitsschuh mit Sohlenplatte für Trockenarbeiten
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ISO 20345:2011 |
| Verschlusstyp | Schnüre |
| Farbe | Schwarz, Grau, Orange |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Logistik und Transport, Elektronik, Fertigung |
| Auskleidungsmaterial | Hydro-Tec antibakteriell |
| Material | Polyurethan |
| Größe | 48 |
| Zehenmaterial | Komposit |
| Fit | Standardbreite |
| Knöchelform | Hoch |
| Mehr anzeigen |