Learn More
Sartorius NexaGel Zellen-Rückgewinnungslösung
Artikelnummer. 31908339 Alle ansehen Sartorius Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
31908339 100 mL 100 Milliliter
31908463 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31908339 Lieferant Sartorius Lieferanten-Nr. NGR04100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nicht-enzymatische, gebrauchsfertige Zellwiederherstellungslösung, die für die schnelle und effiziente Entnahme von Organoiden oder 3D-Zellen entwickelt wurde, die mit NexaGel™ oder tierbasierten ECM Teilen kultiviert wurden.
  • Stabile Lösung bei Raumtemperatur mit neutralem pH-Wert und erhält zudem die Zellintegrität
  • Wiedergewonnene Zellen können sowohl in 2D- als auch in 3D-Formaten leicht subkultiviert werden
  • Die Lösung ist vielseitig und kann vor oder nach der Fixierung und Färbung von Hydrogelproben verwendet werden, wodurch hochwertige Daten für die nachgelagerte Analyse sichergestellt werden
  • Es eignet sich für die Entnahme von Zellen aus 2D-ECM-beschichteten Platten
  • Gewährleistet eine hohe Erholungsrate und Zelllebensfähigkeit und ist damit ideal für Passerung, Kryokonservierung oder weitere biochemische Analysen
Spezifikation
Form Flüssig
Produkttyp Organoid-Erntelösung
Sterilität Steril
Sterilization Method Autoklaviert
Menge 100 mL