Learn More
Sartorius NexaGel STEM
Artikelnummer. 31908459 Alle ansehen Sartorius Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 mL
10 mL
Packungsgröße:
10 Milliliter
2 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
31908459 2 mL 2 Milliliter
31908362 10 mL 10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31908459 Lieferant Sartorius Lieferanten-Nr. NGH02S
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Xeno-freies Hydrogelsystem, das entwickelt wurde, um die Leistung dreidimensionaler (3D) statischer Suspensionskulturen zu verbessern.
  • Die Skalierung menschlicher pluripotenter Stammzellen (hPSCs) erleichtern und so eine Hochdurchsatzplattform zur Modellierung verschiedener Gewebe und Krankheitszustände schaffen.
  • Dieses einsatzbereite Hydrogel-System verfügt über eine optimierte Formulierung, die die schnelle Expansion hochwertiger 3D-Stammzellsphäroide mit pluripotenten Eigenschaften unterstützt.
  • hPSCs können direkt aus flüssigem Stickstoff aufgetaut oder aus 2D-matrixbeschichteten Kulturgefäßen übertragen und sofort mit der Hydrogellösung für statische Suspensionskulturen vermischt werden.
  • Das optimierte Protokoll ist besonders vorteilhaft für zeitkritische Experimente, da es den Bedarf an häufigen Medienaustauschen minimiert und somit Zeit und Ressourcen spart.
  • Dieses Hydrogelsystem ist mit den meisten hPSC-Kulturmedien und Gewebekulturgefäßen kompatibel.
  • Die einzigartige Methode der statischen Suspensionskultur eliminiert den Bedarf an Mikroträgern in großräumigen Bioreaktoren und vereinfacht die Zellentnahme sowie vereinfacht die Zellentnahme.
  • Die mit diesem System erzeugten 3D-Stammzellsphäroide können für weitere Subkultivierungen, gemusterte Differenzierung, Organoidentwicklung oder die Wiederherstellung von 2D-Kulturmorphologien genutzt werden.
Spezifikation
Zelltyp hPSCs
Form Flüssig
Produkttyp Hydrogel-System
Menge 2 mL