Learn More
Labconco Nexus-Luftstromsensor
Artikelnummer. 18831866 Alle ansehen Labconco Corporation Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Nexus Horizontal Clean Bench
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte)
18831866 Nexus Horizontal Clean Bench
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18831866 Lieferant Labconco Lieferanten-Nr. 5322300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    604.00 €
    528.26 € / 1 Stück
    Sparen 75.74 €
    12% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der Nexus Airflow Sensor ermöglicht die Darstellung der Luftstromgeschwindigkeit auf dem Nexus Touchscreen.
  • Display-Geschwindigkeit auf dem Nexus-Touchscreen anzeigen
  • Zahlungswert in fpm oder m/s
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Nexus Horizontal Clean Bench
Produkttyp Nexus-Luftstromsensor