Learn More
Nezukone, MedChemExpress
Artikelnummer. 16483898
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16483898 10 mg -
16416627 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16483898 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY103708
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Nezukone is a derivative of hinokitiol. Hinokitiol can restore iron transports, however, Nezukone cannot bind or transport iron.
Nezukone is a derivative of hinokitiol. Hinokitiol can restore iron transports, however, Nezukone cannot bind or transport iron.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nezukone
Physikalische Form Liquid
CAS 13656-81-0
Farbe Brown
Menge 10 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C10H12O
Synonym C2-deoxyhinokitiol 4-Isopropyltropone
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (674.76 mM) ∣Ethanol : 100 mg/mL (674.76 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C=CC=C(C(C)C)C=C1
Molekulargewicht (g/mol) 148.2
Formelmasse 148.2
Reinheit (%) 98.6%
Güte Research