missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NF-H Antibody (NE14), Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18785260 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18785260 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18785260

Marke: Novus Biologicals NBP247834JF646

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

NF-H Monoclonal antibody specifically detects NF-H in Human, Mouse, Rat, Porcine, Bovine, Chicken, Feline, Guinea Pig, Gerbil, Rabbit samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen NF-H
Anwendungen Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), CyTOF
Klassifikation Monoclonal
Klon NE14
Konjugat Janelia Fluor 646
Zusammensetzung 50 mM Sodium Borate
Gen-Alias 200 kDa neurofilament protein, KIAA0845, Neurofilament Heavy (200kDa), neurofilament heavy polypeptide, Neurofilament triplet H protein, neurofilament, heavy polypeptide, neurofilament, heavy polypeptide 200kDa, NF200, NFH, NF-H
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Crude neurofilament preparation from porcine spinal cord
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Autophagy, Cell Biology, Cellular Markers, Neurodegeneration, Neuronal Cell Markers, Neuroscience
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 4744
Zielspezies Human, Mouse, Rat, Pig, Bovine
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1 κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.