missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NF-M Antibody (CL2678) [Biotin], Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30289724 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30289724 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30289724

Marke: Novus Biologicals NBP246616B

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

NF-M Monoclonal antibody specifically detects NF-M in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen NF-M
Anwendungen Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon CL2678
Konjugat Biotin
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias NEF3neurofilament medium polypeptide, Neurofilament 3, neurofilament, medium polypeptide, neurofilament, medium polypeptide 150kDa, neurofilament-3 (150 kD medium), NF-M160 kDa neurofilament protein, NFMNeurofilament triplet M protein
Wirtsspezies Mouse
Immunogen This antibody was developed using a recombinant protein derived from P07197, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Autophagy, Cell Biology, Cellular Markers, Neurodegeneration, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Phospho Specific
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 4741
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4⪚C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.