missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
NF-M Antibody (CL2688) [DyLight 650], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-46618C
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
NF-M Monoclonal antibody specifically detects NF-M in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
| NF-M | |
| Monoclonal | |
| DyLight 650 | |
| NEF3neurofilament medium polypeptide, Neurofilament 3, neurofilament, medium polypeptide, neurofilament, medium polypeptide 150kDa, neurofilament-3 (150 kD medium), NF-M160 kDa neurofilament protein, NFMNeurofilament triplet M protein | |
| This antibody was developed using a recombinant protein derived from P07197, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Autophagy, Cell Biology, Cellular Markers, Neurodegeneration, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Phospho Specific | |
| 4741 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG1 |
| Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| CL2688 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur