Learn More
Invitrogen™ NF2 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (4Q7P7)
Beschreibung
Immunogen sequence: EEAERTRDEL ERRLLQMKEE ATMANEALMR SEETADLLAE KAQITEEEAK LLAQKAAEAE QEMQRIKATA IRTEEEKRLM EQKVLEAEVL ALKMAEESER RAKEADQLKQ DLQEAREAER RAKQKLLEIA TKPTYPPMNP IPAPLPPDIP SFNLIGDSLS FDFKDTDMKR LSMEIEKEKV EYMEKSKHLQ EQLNELKTEI EALKLKERET ALDILHNENS DRGGSSKHNT IKKLTLQSAK SRVAFFEEL.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | NF2 |
| Anwendungen | ELISA, Western Blot |
| Klassifikation | Recombinant Monoclonal |
| Klon | 4Q7P7 |
| Konzentration | 1.98 mg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Zusammensetzung | PBS with 0.05% BSA, 50% glycerol and 0.09% sodium azide; pH 7.3 |
| Gen | Nf2 |
| Gen-Zugriffsnummer | P35240, P46662, Q63648 |
| Gen-Alias | ACN; BANF; Merlin; MGC123124; moesin-ezrin-radixin like; moesin-ezrin-radixin-like protein; moesin-ezrin-radizin-like protein; neurofibromatosis 2; neurofibromin 2; neurofibromin 2 (bilateral acoustic neuroma); neurofibromin 2 (merlin); neurofibromin 2b (merlin); neurofibromin-2; Nf2; Nf-2; NF2a; nf2b; OTTHUMP00000199607; SCH; Schwannomerlin; schwannomin |
| Mehr anzeigen |