Learn More
MedChemExpress NFAT Inhibitor-1
Spezifikation
Spezifikation
| Reinheit | 99.86% |
| CAS | 249537-73-3 |
| Inhalt und Lagerung | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | COVID-19-immunoregulation |
| Molekulargewicht | 1685.94 g/mol |
| Produkttyp | Peptides |
| Menge | 5 mg |
| Versandbedingung | Room temperature |
| Löslichkeit | H2O : 100 mg/mL (59.31 mM∣Need ultrasonic) |
| Synonym | VIVIT peptide |