Learn More
NFAT Transcription Factor Regulator-1, MedChemExpress
Artikelnummer. 16485526
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16485526 100 mg -
16447417 5 mg -
16404708 10 mg 10 Milligramm
16400997 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16485526 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY112778
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress NFAT Transcription Factor Regulator-1 is an IL-2 synthesis inhibitor with an IC50 of 182 nM.
NFAT Transcription Factor Regulator-1 is an IL-2 synthesis inhibitor with an IC50 of 182 nM.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material NFAT Transcription Factor Regulator-1
CAS 245747-71-1
Farbe Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C17H10F6N4O2
Menge 100 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 150 mg/mL (360.33 mM)
SMILES O=C(C1=C(F)C=NC=C1)NC2=CC=C(N3N=C(C(F)(F)F)C=C3OC(F)F)C=C2
Molekulargewicht (g/mol) 416.28
Formelmasse 416.28
Reinheit (%) 98.98%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation