missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NFIL3 Antibody, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18207132 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18207132 100 μL 100 Mikroliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18207132

Marke: Novus Biologicals NBP141077

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

NFIL3 Polyclonal specifically detects NFIL3 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen NFIL3
Anwendungen Western Blot, Immunoprecipitation
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 1.0 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:1000-1:5000, Immunoprecipitation 2-5 ug/mg lysate
Zusammensetzung Tris-Citrate/Phosphate (pH 7.0 - 8.0) with 0.09% Sodium Azide
Gen-Alias E4BP4IL3BP1, Interleukin-3 promoter transcriptional activator, Interleukin-3-binding protein 1, NF-IL3A, NFIL3AE4 promoter-binding protein 4, nuclear factor interleukin 3 regulated protein, nuclear factor interleukin-3-regulated protein, nuclear factor, interleukin 3 regulated, Transcriptional activator NF-IL3A
Gensymbole NFIL3
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen The immunogen for this product maps to a region between residue 412 and 462 of human E4 promoter binding-protein 4 using the numbering given in entry NP_005375.2 (GeneID 4783).
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 4783
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C. Do not freeze.
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.