Learn More
Abcam NFkB p50 Transkriptionsfaktor-Aktivitäts-Assay-Kit
Artikelnummer. 32114452 Alle ansehen Abcam Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 x 96 Tests
Packungsgröße:
96 Tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
32114452 1 x 96 Tests 96 Tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 32114452 Lieferant Abcam Lieferanten-Nr. ab3242021x96Tests
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Messung der NFkB p105 / p50-Aktivität in 1 Stunde 30 m in Zell-/Gewebeextrakten mit NFkB p50 Transkriptionsfaktor-Aktivitäts-Assay Kit AB324202. Sensitivität >0,1875 μg. Verwendung mit vorbeschichteter Mikroplatte (12 x 8 Wellstreifen).
Messung der NFkB p105 / p50-Aktivität in 1 Stunde 30 m in Zell-/Gewebeextrakten mit NFkB p50 Transkriptionsfaktor-Aktivitäts-Assay Kit AB324202. Sensitivität >0,1875 μg. Verwendung mit vorbeschichteter Mikroplatte (12 x 8 Wellstreifen).
Das Produkt unterliegt Folgendem: Abcam Eingeschränkte Nutzungserklärung
Spezifikation
Menge 1 x 96 Tests
Kennzeichnung RUO