Learn More
LNI Swissgas NG RACK 5U 1000
Artikelnummer. 17822229 Alle ansehen LNI Swissgas Produkte
Change view
Click to view available options
Spannung:
100/115/220/230 V
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Spannung unitSize
17822229 100/115/220/230 V 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17822229 Lieferant LNI Swissgas Lieferanten-Nr. 6920.30.100
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
PSA nitrogen generator with purity 99.9995% (oxygen greater than 5 ppm).
  • Accessory.
  • PSA nitrogen generator with purity 99.9995% (oxygen greater than 5 ppm).
Spezifikation
Spannung 100/115/220/230 V
Typ Ultra High Purity Nitrogen Gas Generator