missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NGL-1/LRRC4C Antibody (1G5), Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18473269 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mg
Packungsgröße:
0.10 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18473269 0.1 mg 0.10 Milligramm
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18473269

Marke: Novus Biologicals H00057689M05

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

NGL-1/LRRC4C Monoclonal antibody specifically detects NGL-1/LRRC4C in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Sandwich ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen NGL-1/LRRC4C
Anwendungen Western Blot, ELISA, Sandwich ELISA
Klassifikation Monoclonal
Klon 1G5
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500, ELISA, Sandwich ELISA
Zusammensetzung In 1x PBS, pH 7.4
Gen-Zugriffsnummer NP_065980
Gen-Alias KIAA1580NGL-1NGL1Netrin-G1 ligand, leucine rich repeat containing 4C, leucine-rich repeat-containing protein 4C
Wirtsspezies Mouse
Immunogen LRRC4C (NP_065980.1, 541 a.a. ∽ 640 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. AVMLVIFYKMRKQHHRQNHHAPTRTVEIINVDDEITGDTPMESHLPMPAIEHEHLNHYNSYKSPFNHTTTVNTINSIHSSVHEPLLIRMNSKDNVQETQI
Reinigungsverfahren IgG purified
Menge 0.1 mg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 57689
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG2a κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.