Learn More
NH4H2PO4 für AAS 100 g/l, Fisher Chemical™
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
50 ml
Packungsgröße:
50 Milliliter
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | NH4H2PO4 |
| Verpackung | Flasche |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Konzentration | 100 g/l |
| Typ | Matrixmodifikator für AAS |
| Menge | 50 ml |