Beschreibung
Herkömmliche Thermo Scientific Restriktionsendonukleasen sind eine große Ansammlung hochwertiger Restriktionsenzyme, die für den Einsatz in einem der Puffer des Fünf-Puffer-Systems optimiert sind. Darüber hinaus bietet der universelle Tango Puffer Vorteile bei Doppelverdauungen. Alle Enzyme zeigen unter den empfohlenen Puffer- und Reaktionsbedingungen 100 % Aktivität. Um eine konsistente Enzymleistung zu gewährleisten, enthalten Thermo Scientific Restriktionsenzym-Puffer vorgemischtes BSA, welches die Stabilität zahlreicher Enzyme verbessert und Schadstoffe bindet, die in DNA-Proben enthalten sein können.
Highlights
- Höchste Qualität – strenge Qualitätskontrolle und branchenführender Herstellungsprozess
- Praktisches, farbkodiertes Fünf-Puffer-System
- Mit universellem Tango Puffer für Doppelverdauungen
- BSA in Reaktionspuffern vorgemischt
- Große Auswahl an Restriktionsendonuklease-Spezifikationen
Anwendungen
- Molekulare Klonierung
- Kartierung von Restriktionsstellen
- Genotypisierung
- Southern Blot
- Restriktionsfragmentlängenpolymorphismus (RFLP)
- SNP
Hinweis
Salzarm, hoher Glycerinanteil (> 5%) Konzentrationen, pH > 8,0 oder ein großer Überschuss an Enzym können zu Sternaktivität führen. NheI wird durch Salzkonzentrationen über 100 mM gehemmt. Superhelikale Plasmide benötigen für die vollständige Verdauung möglicherweise bis zu 10-mal mehr NheI als lineare DNAs (z. B. werden 10 Einheiten benötigt, um 1 g μzu spalten).
Spezifikation
Spezifikation
| Konzentration | 10 U/μl |
| Methylierungsempfindlichkeit | CpG-Methylierungs-sensitiv, Nicht Dam-Methylierungs-sensitiv, Nicht Dcm-Methylierungssensitiv |
| Enzym | Nhe I |
| Kompatibler Puffer | 10x Puffer Tango |
| Empfindlich gegen Hitzeinaktivierung | Ja |
| Optimale Reaktionstemperatur | 37 °C |
| Typ IIS RE | Nein |
| Menge | 2.500 Einheiten |
| Produkttyp | Restriktionsenzym |
| Forschungskategorie | Traditionelles Klonen |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.