Learn More
Thermo Scientific™ NheI (10 U/μL)
Artikelnummer. 10704111 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1.000 Einheiten
2.500 Einheiten
500 E
Packungsgröße:
1000 Einheiten
2500 Einheiten
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10704111 500 E -
10480050 2.500 Einheiten 2500 Einheiten
10540271 1.000 Einheiten 1000 Einheiten
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10704111 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. ER0971
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Das Restriktionsenzym NheI erkennt G^CTAGC-Sequenzen und schneidet am besten bei 37 °C in Tango-Puffer (Isoschizomere: AsuNHI, BmtI).
Herkömmliche Thermo Scientific Restriktionsendonukleasen sind eine große Ansammlung hochwertiger Restriktionsenzyme, die für den Einsatz in einem der Puffer des Fünf-Puffer-Systems optimiert sind. Darüber hinaus bietet der universelle Tango Puffer Vorteile bei Doppelverdauungen. Alle Enzyme zeigen unter den empfohlenen Puffer- und Reaktionsbedingungen 100 % Aktivität. Um eine konsistente Enzymleistung zu gewährleisten, enthalten Thermo Scientific Restriktionsenzym-Puffer vorgemischtes BSA, welches die Stabilität zahlreicher Enzyme verbessert und Schadstoffe bindet, die in DNA-Proben enthalten sein können.
Highlights
  • Höchste Qualität – strenge Qualitätskontrolle und branchenführender Herstellungsprozess
  • Praktisches, farbkodiertes Fünf-Puffer-System
  • Mit universellem Tango Puffer für Doppelverdauungen
  • BSA in Reaktionspuffern vorgemischt
  • Große Auswahl an Restriktionsendonuklease-Spezifikationen
Anwendungen
  • Molekulare Klonierung
  • Kartierung von Restriktionsstellen
  • Genotypisierung
  • Southern Blot
  • Restriktionsfragmentlängenpolymorphismus (RFLP)
  • SNP
Hinweis
Salzarm, hoher Glycerinanteil (>  5%) Konzentrationen, pH   > 8,0 oder ein großer Überschuss an Enzym können zu Sternaktivität führen. NheI wird durch Salzkonzentrationen über 100 mM  gehemmt. Superhelikale Plasmide benötigen für die vollständige Verdauung möglicherweise bis zu 10-mal mehr NheI als lineare DNAs (z. B. werden 10 Einheiten benötigt, um 1 g  μzu spalten).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 10 U/μl
Menge 500 E
Produkttyp NheI
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.