missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytiva NHS HP SpinTrap™ Pufferkit

Artikelnummer. 10085314 Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Menge:
24 Reaktionen
Packungsgröße:
1 Set
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10085314

Marke: Cytiva 28913569

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beinhaltet

10x Bindungs-/Waschpuffer (TBS) (0.5 M Tris, 1.5 M NaCl, pH-Wert 7.5); 10x Elutionspuffer (1 M Glycin-HCl, pH-Wert 2.9); 5x Kopplungspuffer (0.75 M Triethanolamin, 2.5 M NaCl, pH-Wert 8.3); 5x Blockierungspuffer A (2.5 M Ethanolamin, 2.5 M NaCl, pH-Wert 8.3); 5x Blockierungspuffer B (0.5 M Natriumacetat, 2.5 M NaCl, pH-Wert 4.0)

Vorgefertigte Puffer, optimiert für die affinitätsbasierte Anreicherung eines Zielproteins/einer Immunpräzipitation gemäß dem SpinTrap Säulenprotokoll des NHS

  • Hochwertige Puffer
  • Alle Pufferkomponenten definiert
  • Praktisches Format – Lagerungslösungen können direkt in die mitgelieferten Flaschen zur Lagerung verdünnt werden
  • Eliminiert zeitaufwendige Puffervorbereitung, die eine schnelle, reproduzierbare Proteinanreicherung ermöglicht
  • Vorgefertigte Puffer für die Verwendung mit NHS SpinTrap HP-Säulen

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Produkttyp Puffer-Kit
Menge 24 Reaktionen
pH-Bereich 3 bis 12
Inhalt und Lagerung 4 bis 30 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Immunaffinitätsanreicherung mit NHS HP SpinTrap
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt