Beschreibung
- Vernachlässigbares Auswaschen von Ni2+-Ionen
- Hohes Bindungsvermögen: mindestens 40 mg Protein/ml Medium
- Kompatibel mit einer Vielzahl von Reduktionsmitteln, Reinigungsmitteln, Vergällungsmitteln und anderen Zusätzen
- Stabilität bleibt im pH-Bereich von 3-12 langfristig erhalten
- Durchschnittliche Partikelgröße: 34 μm
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Ni Sepharose HP Chromatographie-Medien |
| Menge | 25mL. |
| pH-Bereich | 3 bis 12 |
| Partikelgröße | 34 μm |
| Support-Typ | 6 % hochvernetzte Agarose |
| Inhalt und Lagerung | 4 bis 30 °C |
| Matrix | Ni-Sepharose |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Achtung
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- EUH208-Enthält Nickel. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/und Werkzeuge verwenden.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P235-Kühl halten.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol, Nickel