Learn More
Cytiva Ni Sepharose™ Hochleistungsmedien
Artikelnummer. 11545035 Alle ansehen Cytiva Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25mL.
100 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11545035 100 ml 100 Milliliter
11535035 25mL. 25 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11545035 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 17526802
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Vorgeladen mit Ni2+-Ionen zur optimalen Aufreinigung von Histidin-getaggten Proteinen. Cytiva Lifescience™ Ni Sepharose™ Hochleistungsmedien weisen eine hohe Bindungskapazität und Kompatibilität auf.
  • Vernachlässigbares Auswaschen von Ni2+-Ionen
  • Hohes Bindungsvermögen: mindestens 40 mg Protein/ml Medium
  • Kompatibel mit einer Vielzahl von Reduktionsmitteln, Reinigungsmitteln, Vergällungsmitteln und anderen Zusätzen
  • Stabilität bleibt im pH-Bereich von 3-12 langfristig erhalten
  • Durchschnittliche Partikelgröße: 34 μm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Ni Sepharose HP Chromatographie-Medien
Menge 100 ml
pH-Bereich 3 bis 12
Partikelgröße 34 μm
Support-Typ 6 % hochvernetzte Agarose
Inhalt und Lagerung 4 bis 30 °C
Matrix Ni-Sepharose
compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • EUH208-Enthält Nickel. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/und Werkzeuge verwenden.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P235-Kühl halten.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: ethanol, Nickel