Learn More
Nialamide, MedChemExpress
Artikelnummer. 16448676
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16448676 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16448676 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB1199
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Nialamide is a non-selective, irreversible monoamine oxidase inhibitor (MAOI) of the hydrazine class that was used as an antidepressant.
Nialamide is a non-selective, irreversible monoamine oxidase inhibitor (MAOI) of the hydrazine class that was used as an antidepressant.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nialamide
CAS 51-12-7
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C16H18N4O2
Menge 100 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (335.19 mM)
SMILES O=C(C1=CC=NC=C1)NNCCC(NCC2=CC=CC=C2)=O
Molekulargewicht (g/mol) 298.34
Formelmasse 298.34
Reinheit (%) 95.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation