Learn More
Nicainoprol, MedChemExpress
Artikelnummer. 16485817
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16485817 5 mg 5 Milligramm
16400679 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16485817 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY100572
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Nicainoprol is a fast-sodium-channel blocking drug, which is a potent antiarrhythmic agent.
Nicainoprol is a fast-sodium-channel blocking drug, which is a potent antiarrhythmic agent.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nicainoprol
CAS 76252-06-7
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C21H27N3O3
Menge 5 mg
Synonym RU-42924
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 29 mg/mL (78.49 mM)
SMILES O=C(N1CCCC2=C1C(OCC(O)CNC(C)C)=CC=C2)C3=CC=CN=C3
Molekulargewicht (g/mol) 369.46
Formelmasse 369.46
Reinheit (%) 99.48%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation