Learn More
Nicardipine hydrochloride, 98%
Artikelnummer. 15463879
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15463879 5 g 5 Gramm
15453879 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15463879 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J61269.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
L-type calcium channel blocker | CAS: 54527-84-3 | C26H30ClN3O6 | 515.991 g/mol
L-type calcium channel blocker
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 54527-84-3
Summenformel C26H30ClN3O6
Molekulargewicht (g/mol) 515.991
MDL-Nummer MFCD00057327
InChI-Schlüssel AIKVCUNQWYTVTO-UHFFFAOYSA-N
Synonym nicardipine hydrochloride, cardene, nicardipine hcl, perdipine, nicodel, loxen, angioglebil, bionicard, nicardil, perdipina
PubChem CID 41114
IUPAC-Name 5-O-[2-[benzyl(methyl)amino]ethyl] 3-O-methyl 2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate;hydrochloride
SMILES CC1=C(C(C(=C(N1)C)C(=O)OCCN(C)CC2=CC=CC=C2)C3=CC(=CC=C3)[N+](=O)[O-])C(=O)OC.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nicardipine hydrochloride
Farbe Gelb
Menge 5 g
UN-Nummer UN2811
Merck Index 14,6495
Formelmasse 515.99
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver