Learn More
Nikardipin-Hydrochlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Nicardipine Hydrochloride |
| Menge | 50 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C26H29N3O6.ClH/c1-17-22(25(30)34-4)24(20-11-8-12-21(15-20)29(32)33)23(18(2)27-17)26(31)35-14-13-28(3)16-19-9-6-5-7-10-19;/h5-12,15,24,27H,13-14,16H2,1-4H3;1H |
| Formelmasse | 515.1823 |